Learn More
Sartorius Sartolab™ P20 Filtersysteme
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Marke: Sartorius 18075----------D
136.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig.Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten.Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten.Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Verbindungsstücken oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Der neue Weg zur zuverlässigen Sterilfiltration- Gebrauchsfertiges Gerät mit großer Filterfläche (20 cm2) für die schnelle Filtration
- Sterilisiert schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen mit optimalen Durchsätzen
- Entlüftet sämtliche eingeschlossene Luft automatisch durch die PTFE-Membran-geschützten Entlüftungsöffnungen
- Eine kostengünstige Lösung durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Durch einen integrierten, bindemittelfreien, glasfaserverstärkten Vorfilter kann das gesamte filtrierbare Volumen oft verdoppelt werden
- Hochwertige Konstruktion; jede Charge wird nach strengen Kriterien getestet, um Sterilität und Integrität zu gewährleisten
Spezifikation
USP, Klasse VI | |
PES | |
Steril | |
Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen | |
5 bar | |
Vorfilter aus Glas, ohne Abfüllglocke | |
0,3 ml |
Luer Lock/Schlauchtülle | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3 bar | |
10/Packung | |
100 ml bis 5 l |