Learn More
Sartorius Sartobind Labor IEX D75
Artikelnummer. 15972680 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.1 mL
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15972680 2.1 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15972680 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 93IEXD42DB12V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 CHF
    249.48 CHF / 2 Stück
    Sparen 86.52 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sartobind™ Es sind Laborgeräte mit starken oder schwachen Anionenaustauschern (Q und D) und starken Kationenaustauschern (S) in drei Bettvolumina von 0,41 bis 2,8 ml erhältlich. Sartobind™ Laborgeräte ermöglichen die einfache, gerätefreie Handhabung per Spritze oder können problemlos angeschlossen werden an FPLC Systeme für die automatisierte Reinigung.
  • Prozessbereit Sartobind™ Membranadsorber Sartobind™ Für die Ionenaustauschchromatographie geeignete Membranadsorber sind im Labormaßstab als Spritzenfilter erhältlich und sofort einsatzbereit.
  • Sie basieren auf der patentierten makroporösen Sartobind™ Membranen, bei denen Anionen- oder Kationenaustauschliganden kovalent an die gesamte innere Oberfläche der Poren gebunden sind. Dies führt zu einer Medienchromatographiematrix mit überlegenen Flussraten und hoher Bindungskapazität.
  • Die kovalente Bindung von Ionenaustauschliganden an die Membran ist sehr stabil, was viele Wiederverwendungszyklen ohne Verlust der Bindungskapazität ermöglicht. Darüber hinaus nutzen diese Einheiten dieselbe Membranadsorberplattform wie auch in Sartobind™ Kapseln und Kassetten eignen sich daher ideal für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vor einer bequemen Produktionsausweitung.
  • Ultimative Vielseitigkeit Sartobind™ Für den Ionenaustausch stehen Laboreinheiten mit starken oder schwachen Anionenaustauschern (Q und D) und starken Kationenaustauschern (S) zur Verfügung. Diese sind in drei Bettvolumina von 0,41 bis 2,8 ml erhältlich, was dynamischen Bindungskapazitäten zwischen 12 und 80 mg Protein pro Einheit entspricht.
  • Ausgestattet mit standardmäßigen Luer-Lock-Anschlüssen, Sartobind™ Laboreinheiten ermöglichen die einfache, gerätefreie Handhabung per Spritze oder können problemlos angeschlossen werden an FPLC Systeme für die automatisierte Reinigung. Die Einheiten sind mit den meisten gängigen Chromatographiepuffern kompatibel und können 1000 Mal wiederverwendet werden, was eine hohe Kosteneffizienz gewährleistet.
  • Stark verkürzte Zykluszeiten
  • Höhere Erträge in kürzerer Zeit erzielen
  • Reinigen Sie ohne Geräte oder mit einem FPLC System
  • Spezifikationen:
    • Ligand: Diethylamin
    • Referenzprotein: BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 2.1 mL
Totvolumen 1.3 mL
Beschreibung Referenzprotein: Kälberserumalbumin
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Luft-Spritzenfilter
Material Polyester
Material (Membran) Zellulose
Porengröße 5 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 75 cm2
Gehäusematerial Polysulfon
Membrantyp Schwacher Anionenaustauscher
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Typ Membranadsorber
Volumen (metrisch) 2.1 mL
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze