Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sartobind IEX Membranadsorber S 15
Ionenaustausch-Chromatographie in einem Spritzenvorsatzfilterdesign für die schnelle und einfache Handhabung von Proben.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 93IEXS42GB-12--A
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
Artikelnummer. 15922690
  • 263.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basiert auf einer patentierten Membran, die eine mikroporöse Struktur mit einer Porengröße von > 3 µ m anzeigt.
  • Liganden für den Ionenaustausch werden kovalent an die gesamte innere Oberfläche der Membran gebunden, was zu Trennmedien mit hoher Bindungskapazität und sehr hohen Flussraten führt.
  • Gebrauchsfertige Geräte.
  • Einfache Handhabung mit Spritze oder Pumpe.
  • Hohe Bindungskapazität für größere Moleküle.
  • Hohe Durchflussrate.
  • Robuste Trennungen.
Spezifikation
Spezifikation
Referenzprotein: Lysozym
Stabilisierte verstärkte Zellulose
3 bis 5 μm
Polysulfon
Starke Kationenaustauschmembran, Ligand: Sulfonsäure
Spritzenfilterdesign
Stabilisierte verstärkte Zellulose
15 cm2
4/Pckg.
25 mm