missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 ORF10 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11939AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SARS-CoV-2 ORF10 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF10 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| SARS-CoV-2 ORF10 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Peptide Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 2019-nCoV ORF10, 2019-nCoV ORF10 Protein, COVID-19 ORF10, Human coronavirus ORF10 Protein, ORF10, ORF10 protein, SARS-CoV-2, SARSCoV2 ORF10 Protein, SARS-CoV-2 ORF10 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF10 Protein | |
| Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the carboxyl terminus of SARS-CoV-2 ORF10 protein. The immunogen is located within the last 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF10 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| 43740576 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur