Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP7 (YP_009725303.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18744527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18744527 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18744527 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41 CHF
    325.50 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 36.91 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen NSP7
Zugriffsnummer YP_009725303.1
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 268 bp
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies SARS-CoV-2
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.