Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP14 (YP_009724309.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | NSP14 |
| Zugriffsnummer | YP_009724309.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1600 bp |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | SARS-CoV-2 |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |