Learn More
Sarkosin-Tert-Butyl-Ester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15439728
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
5616-81-9
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00080936
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
11252350
tert-Butyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
5616-81-9
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00080936
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
11252350
tert-Butyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sarcosintert-Butylester-Hydrochlorid wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (0.3 g in 2 ml MeOH).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver