Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98 %
Beschreibung
A type 1 glycine transporter inhibitorSarcosine is used in the production of biodegradable surfactants and toothpastes. It is used as an intermediate in the synthesis of antienzyme agents. It is found to be a marker for prostate cancer bioagression. It acts as a biochemical reagent, dye stabilizer, daily chemical, amino acid surfactants, health drugs fatigue recovery agent and so on. It is involved in the preparation of N-methyl-glycine ethyl ester by reacting with ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein Typ 1 Glycin-Transporter-Inhibitor, Sarcosin, wird bei der Herstellung von biologisch abbaubaren Tensiden und Zahncremes verwendet. Wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Antienzym-Wirkstoffen verwendet. Hat sich als Biomarker für Prostatakrebs erwiesen. Fungiert als biochemisches Reagenz, Farbstabilisator, tägliche chemische Substanz, Aminosäure-Tenside, Arzneimittel bei Ermüdungserscheinungen und so weiter. Ist über die Reaktion mit Ethanol an der Herstellung von N-Methylglycin-Ethylester beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sarcosine |
| Schmelzpunkt | ∼208°C (decomposition) |
| pH | 6.1 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1699442 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,8373 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol. Slightly soluble in ether. |
| Formelmasse | 89.09 |
| Mehr anzeigen |