Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Polypropylen-Mikrotiterplatten mit Stehrand 384-Well-Mikrotiterplatten für PCR
Geeignet für Klebeschichtmittel und Heißversiegelung
Marke:  Greiner Bio-One 785201
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043351
  • 414.00 CHF / 60 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Blue alphanumeric well coding
Spezifikation
Spezifikation
No
16 x 24
384
PCR
Polypropylene
Standard