missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Sapphire Nano Work Gloves

Artikelnummer. 17811674
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17811674

Marke: Skytec SKG00033FL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

As the thinnest option available on the market with a high cut resistance (level D), Sapphire Nano Work Gloves offer an outstanding level of tactility to perform extreme precision tasks. With a PU-coated palm, the second skin feeling has never been better.

  • Medium to high cut resistance: Level D (EN 388:2016)
  • 21 gauge seamless liner offers unprecedented level of fingertip sensitivity for precision tasks
  • Durable polyurethane palm coating ensures good protection against abrasion
  • Reinforced thumb crotch enhances durability
  • Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Breathable back of hand to reduce perspiration
  • Seamless knit prevents irritation
  • Elasticated wrist provides a secure fit

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CAT II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Cut
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material HPPE, Nylon, Steel Fiber, Polyurethane
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11,2X-Large, 2X-Large
Norm EN 388 3X42D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cut Protection
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon, Steel
Auskleidung Lined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart Carton
Daumenform Gerade
Yarn Gauge 21 G
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt