Learn More
Greiner Bio-One Saphir-Filterspitze mit geringer Retention in verlängerter Ausführung
Greiner Bio-One Saphir-Pipettenspitzen – Universell geeignet für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine) und nicht zytotoxisch.
Marke: Greiner Bio-One 772363
Beschreibung
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
- Spitzen mit geringer Retention für minimale Probenretention
- Ohne chemische Beschichtung/Silikonisierung
- Besonders geeignet für anspruchsvolle Proben mit erhöhter Viskosität oder geringer Oberflächenspannung (Reinigungsmittel)
- Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
- Nicht zyktotoxisch
- Genauigkeit und Präzision gemäß ISO 8655
- Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
- Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
- Hydrophober Polyethylen-Filter (ohne Zusatzstoffe) zum Schutz vor Kreuzkontamination und Aerosolen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Durchsichtig | |
Geringe Retention | |
46 mm | |
Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch | |
Racks | |
Rot | |
Manuelle (elektronische) Pipetten, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™, Gilson™ Pipetmax™, Socorex™ | |
Saphir |
Gefiltert | |
klar | |
Nicht autoklavierbar | |
1,81 in. | |
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137 | |
Manuelles Handling von Flüssigkeiten | |
5760 Packungen | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Saphir-Filterspitze mit geringer Retention in verlängerter Ausführung > Filterspitze; Volumen: 10 μl; Länge (metrisch): 46 mm; Länge (englisch): 1,81 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur