Learn More
Greiner Bio-One Sapphire 0.2 ml PCR-Röhrchen mit angebrachter gewölbter Kappe
Click to view available options
Farbe:
Divers
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
- Dünnwandig für effiziente Wärmeübertragung während der Amplifikation
- Erhältlich in verschiedenen Farben
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Divers |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Kuppelform |