Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponin, aus Quillaja Saponaria Molina
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Saponin |
| Namenshinweis | pract. |
| Extinktion | (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm |
| Farbe | Rot bis Rotbraun |
| pH | 3.8 to 4.6 (20% soln.) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 14, 8365 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water |
| Mehr anzeigen |