Learn More
Saponin Permeationslösung, 0.5 % Gew./Vol. Lösung in PBS (10X)
Artikelnummer. 15450297
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15450297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63209.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zelldurchlässiges Mittel
Saponin permeating solution, is used as a cell permeabilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saponin permeating solution
Konzentration 0.5% w/v soln. in PBS (10X)
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Menge 125 mL
Physikalische Form Flüssig