Learn More
Saponin, aus Saponegin-Glykosiden (Cremefarbenes Pulver/Praxis-Gütegrad), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496222 25 g 25 Gramm
11406232 100 g 100 Gramm
11416232 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496222 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210285525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90 CHF
    59.90 CHF / 25 Gramm
    Sparen 3.00 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pflanzlicher Ursprung, Saponegin-Glykoside
Chemische Identifikatoren
CAS 637-39-8
Summenformel C6H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.648
InChI-Schlüssel HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethanolaminhydrochlorid, TEA-Hydrochlorid, Triethanolammoniumchlorid, 2,2',2-Nitrilotriethanol-Hydrochlorid, Ethanol, 2,2',2-Nitrilotris-, Hydrochlorid, 2,2',2-Nitrilotrisethanol-Hydrochlorid, Tris2-Hydroxyethylammoniumchlorid, Tris2-Hydroxyethylamin-hydrochlorid, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC-Name 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saponin
Namenshinweis Zellbiologie
Farbe Weiß
Menge 25 g
Güte Praktische
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saponin, Practical Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.