Beschreibung
Erfüllt die US-amerikanischen und EU-Standards für den Einsatz in pharmazeutischen Prozessanwendungen. ASME-BPE, FDA und USP Klasse VI-konform. Leicht und wiederverwendbar. Rost- und korrosionsbeständig. Kompatibel mit Tri-Clamp™ Armaturen. Sterilisieren durch Autoklavieren oder Gammabestrahlung. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °F |
| Verpackungsmenge | 100/Pk. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Gammabestrahlung |
| Enthält | 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße |