Learn More
Cole-Parmer Hygienische Klemmen, Edelstahl 304
Artikelnummer. 30054299 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Größe 2 in.
Größe: 1 bis 1 1/2 in.
Größe: 1/2 bis 3/4 in.
Größe: 2-1/2 in.
Größe: 3 in.
Größe: 4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30054299 Größe: 1 bis 1 1/2 in. 1 Stück
30053553 Größe 2 in. 1 Stück
30053043 Größe: 3 in. 1 Stück
30054101 Größe: 4 in. 1 Stück
30053087 Größe: 2-1/2 in. 1 Stück
30053587 Größe: 1/2 bis 3/4 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30054299 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5011843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85 CHF
    21.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.36 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und —Molkereiindustrie; die Armaturen entsprechen den FDA- und 3A-Standards.
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 304 (SS) bietet eine gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3 A;FDA
Auslassanschluss Sanitärklemme
Enthält Größe: 1 bis 1 1/2 in.