Learn More
Cole-Parmer Hygienische Klemmverschraubungen, T-Stück-Verbindung, Edelstahl 316
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Flüssigkeitsströme lassen sich einfach kombinieren oder aufteilen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Auslassanschluss | Hygienisch |
| Form | T-förmig |
| Enthält | 1-1/2 in. Sanitärklemmengröße |