missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Tee Union, 316 Stainless Steel
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
1 in. Sanitärklemmengröße
2 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Easily combine or split fluid flow
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Auslassanschluss | Sanitary |
| Form | Tee |
| Enthält | 1 in. Sanitärklemmengröße |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur