Learn More
Cole-Parmer Sanitär-Klemmverschraubungen, gerader Gewindeadapter, Edelstahl 316
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen sowie für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Edelstahl 316L (SS) bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber korrosiven Säuren und Basen. Anschluss an Rohre mittels NPT(M)-Gewindeanschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3 A;FDA |
| Auslassanschluss | Sanitär x Gewinde NPT(M) |
| Gewindegröße | 1/8 in. NPT(M) |
| Form | Gerade |
| Enthält | 3/4 in. Sanitärklemmengröße |