Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-R Braid-reinforced Silicone Tubing
This braid-reinforced, platinum-cured silicone hose is an ultra-flexible, high-purity hose that was developed for higher-pressure applications.
697.13 CHF - 1852.85 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | Silicone |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 24.6 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flexibility | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flexibility | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17903561
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-0250 |
3 mm | 25 mm bend radius | 113.2 psi | 3.2 mm |
697.13 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17953831
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-0375 |
9.5 mm | 50 mm bend radius | 180 psi | 3.2 mm |
863.07 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17913821
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-0500 |
12.7 mm | 76 mm bend radius | 175 psi | 4.7 mm |
1289.63 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17923461
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-0625 |
15.9 mm | 102 mm bend radius | 125 psi | 4.7 mm |
1293.31 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17983591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-0750 |
19.1 mm | 102 mm bend radius | 105 psi | 4.7 mm |
1533.56 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17953561
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-R-1000 |
25.4 mm | 152 mm bend radius | 75 psi | 4.7 mm |
1852.85 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Manufactured with Sani-Tech™ 65 custom-brand silicone resin
- Resists temperature extremes, ozone, radiation, moisture, compression sets, weathering, and chemical attack
- Imparts no taste or odors to fluids transported within it
- Withstands repeated autoclaving and sterilization
- Resists the adherence of blood products and other sanitary fluids
Spezifikation
Tubing | |
Silicone | |
7.5 m | |
326 lbf/in. | |
65 (Shore A) | |
260°C |
Autoclavable | |
24.6 in. | |
Pharmaceutical Silicone Tubing | |
Clear | |
500°F |