Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Artikelnummer. 30178491
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
7,9 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,4 mm
4,8 mm
5,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
6,8 mm
7,9 mm
8 mm
8,8 mm
9,5 mm
10 mm
11,1 mm
12 mm
12,4 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
19,1 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
30178491 1,6 mm 4,8 mm 7.50 Meter
30178482 1,2 mm 4,4 mm 7.50 Meter
30178499 2 mm 5,2 mm 7.50 Meter
30178497 3,2 mm 6,8 mm 7.50 Meter
30178468 6,4 mm 7,9 mm 7.50 Meter
30178489 0,8 mm 2,4 mm 7.50 Meter
30178462 1,6 mm 3,2 mm 7.50 Meter
30178458 9,5 mm 14,3 mm 7.50 Meter
30178490 12,7 mm 19,1 mm 7.50 Meter
30178463 7,9 mm 11,1 mm 7.50 Meter
30178464 7,9 mm 12,7 mm 7.50 Meter
30178492 9,5 mm 12,7 mm 7.50 Meter
30178484 9,5 mm 15,9 mm 7.50 Meter
30178476 12,7 mm 15,9 mm 7.50 Meter
30178494 4 mm 8 mm 7.50 Meter
30178475 4,8 mm 6,4 mm 7.50 Meter
30178488 5 mm 12 mm 7.50 Meter
30178502 1,2 mm 4 mm 7.50 Meter
30178472 4,8 mm 11,1 mm 7.50 Meter
30178473 3,2 mm 6,4 mm 7.50 Meter
30178457 11,1 mm 15,9 mm 7.50 Meter
30178500 6,4 mm 11,1 mm 7.50 Meter
30178483 0,8 mm 4 mm 7.50 Meter
30178479 1,6 mm 4 mm 7.50 Meter
30178486 3,2 mm 4,8 mm 7.50 Meter
30178495 4,8 mm 7,9 mm 7.50 Meter
30178474 4,8 mm 9,5 mm 7.50 Meter
30178471 2,4 mm 5,6 mm 7.50 Meter
30178470 6 mm 10 mm 7.50 Meter
30178459 6,4 mm 9,5 mm 7.50 Meter
30178496 6,4 mm 12,7 mm 7.50 Meter
30178498 4,7 mm 8,8 mm 7.50 Meter
30178466 8 mm 12,4 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 30178491 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. SPT60L0632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.33 CHF
    126.77 CHF / 7.5 Meter
    Sparen 54.56 CHF
    30% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sani-Tech™ SPT-60L ist ein hochwertiger, platinvernetzter Silikonschlauch, der für pharmazeutische Anwendungen entwickelt wurde, die geringe Abplatzungen, eine lange Pumpenlebensdauer und hohe Genauigkeit erfordern. Sie bietet erstklassige Abfüllgenauigkeit, reduziert kostspielige Über- und Unterfüllungen und gewährleistet zuverlässige Leistung mit einer Pumpenlebensdauer von über 250 Stunden.
  • Sani-Tech™ SPT-60L ist ein hochwertiger, platinvernetzter Silikonschlauch, der die strengen pharmazeutischen Standards für Sicherheit und chemische Verträglichkeit erfüllt.
  • Es wird unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt und erfüllt die regulatorischen Standards für die pharmazeutische Anwendung, wodurch Sicherheit und Zuverlässigkeit bei kritischen Anwendungen gewährleistet werden.
  • Speziell entwickelt, um die Anforderungen der pharmazeutischen Produktion zu erfüllen und eine gleichbleibende Produktionsqualität sowie die Einhaltung der Branchenstandards zu gewährleisten.
  • Entwickelt für Langlebigkeit mit einer durchschnittlichen Pumpenlebensdauer von über 250 Stunden, wodurch Ausfallzeiten bei kritischen Betriebsabläufen minimiert werden.
  • Durch die verlängerte Lebensdauer der Pumpe verringert sich die Häufigkeit des Schlauchwechsels, was Zeit spart und die gesamten Wartungskosten senkt.
  • Mit überlegener Spallationskontrolle, Sani-Tech™ SPT-60L gewährleistet über mehrere Abgabezyklen hinweg einen geringen Abplatzungsgrad. Es minimiert die Partikelbildung, um Sauberkeit zu gewährleisten. Ideal für gleichbleibende Betriebsabläufe und Umgebungen mit hohen Reinheitsgraden.
  • Unabhängige Tests haben gezeigt, dass Sani-Tech™ SPT-60L bietet eine 4-fache Verbesserung der Füllgenauigkeit und eine 2-fache Steigerung der Präzision, die eine zuverlässige Volumenabgabe gewährleistet.
  • Sani-Tech™ Die SPT-60L wurde mit einem Vierrollen-Schlauchpumpenkopf bei 400 U/min und ohne Gegendruck getestet. Es beweist Zuverlässigkeit in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen, arbeitet auch bei hohen Geschwindigkeiten und im Dauerbetrieb effektiv und bietet verlässliche Leistung für anspruchsvolle und präzisionsgetriebene Anwendungen.
  • Es bietet eine präzise Abfüllleistung, gewährleistet gleichbleibende Zielfüllmengen und stärkt das Vertrauen in die Verpackung.
  • Erhältlich mit ValPlus™-Zertifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,063 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,188 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,063 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -80 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -62 °C
Verpackungsmenge 1 Spule
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Maximaler Druck 167 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Pumpenschlauch