missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sanguinarium-13CD3 Chloride, TRC

Artikelnummer. 30427992
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427992 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30427992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1125022.5MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C1913CH11D3ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 371.8
Synonym 13-Methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridinium Chloride--13CD3, Sanguinarine Hydrochloride--13CD3
IUPAC-Name 13-(methyl-13C-d3)-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c][1,3]dioxolo[4,5-i]phenanthridin-13-ium chloride
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])[N+]1=CC2=C(C=CC3=C2OCO3)C4=C1C5=CC(OCO6)=C6C=C5C=C4.[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sanguinarium-13CD3 Chloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1+1D3;
Formelmasse 371.08
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.