Learn More
Sangivamycin, TRC
Artikelnummer. 30426862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426862 1 mg
30418022 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426862 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1125031MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18417-89-5
Summenformel C12H15N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 309.28
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxamide, 7-Deazaadenosine-7-carboxamide, NSC 65346
IUPAC-Name 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-Phenanthrolin
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sangivamycin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Formelmasse 236.1313