Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 130 bis370 °C, Aluminiumlegierung
Form: Rechteckig; Größe: 23,2 x 17,3 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ ST93-230
Additional Details : Gewicht : 25.60000kg
Spezifikation
Heizplatte | |
Aluminiumlegierung | |
130 deg;C bis 370 deg;C |
Rechteck | |
23,2 x 17,3 in. | |
85 mm |