Learn More
Sand, Weißer Quarz, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sand, weißer Quarz |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | SiO2 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Dioxosilan |
| Formelmasse | 60,08 g/mol |