Learn More
Heathrow Scientific Sampling Scoop, Sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7224795 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Größe:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17699790
Marke: Heathrow Scientific 120857
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durable sampling scoops that are designed for easy sample retrieval of granules, powders, and pastes. The scoops are intended for single use to prevent contamination of bulk sample material.
  • Langlebiges Design
    • Große, breite Öffnungen für eine einfache Probenahme
    • Flacher Boden zur Stabilisierung der Probe auf einer Waage oder einer ebenen Oberfläche
    • Chargenrückverfolgbar
    • Bruchsicher aus inerten, BSE/TSE-freien Materialien
    • Verfügen über einen langen Griff, um in tiefe Behälter zu gelangen
  • Sichere Probenrückgewinnung
    • Steril
    • Zum einmaligen Gebrauch, um eine chemische Kreuzkontamination zu vermeiden
    • Hergestellt in einem Reinraum der Klasse ISO 8 aus Polystyrol in Lebensmittelqualität gemäß FDA
    • Erfüllt die Anforderungen an Qualitätskontrolle und GMP für die Probenahme
Specifications
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Flat Bottom
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Granulaten, Pulvern und Pasten
Größe 205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
Breite (metrisch) 40 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 205 mm