Learn More
Heathrow Scientific Sampling Scoop, Sterile
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Größe:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Langlebiges Design
- Große, breite Öffnungen für eine einfache Probenahme
- Flacher Boden zur Stabilisierung der Probe auf einer Waage oder einer ebenen Oberfläche
- Chargenrückverfolgbar
- Bruchsicher aus inerten, BSE/TSE-freien Materialien
- Verfügen über einen langen Griff, um in tiefe Behälter zu gelangen
- Sichere Probenrückgewinnung
- Steril
- Zum einmaligen Gebrauch, um eine chemische Kreuzkontamination zu vermeiden
- Hergestellt in einem Reinraum der Klasse ISO 8 aus Polystyrol in Lebensmittelqualität gemäß FDA
- Erfüllt die Anforderungen an Qualitätskontrolle und GMP für die Probenahme
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Granulaten, Pulvern und Pasten |
| Größe | 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) |
| Mehr anzeigen |