Learn More
Thermo Scientific™ Sampling Manifold Accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, with Luer locks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31940829 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50/100 ml
Menge:
10/Packung
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
60 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge Packungsgröße
31940829 50/100 ml 10/Packung 60 Stück
17889756 50/100 ml Je 1 10 Stück
30040085 50/100 ml Je 1 5 Stück
17809766 50/100 ml 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940829 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH31263.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der sterile Probenahmeverteiler ist ein Zubehör für die HyPerforma Einweg-Bioreaktoren und ist zum Schweißen an die Probenleitung erhältlich, um Probensätze zu entnehmen.
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50/100 ml
Menge 10/Packung
Tubing Style C-Flex