Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
4 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einsatz |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer |
| Kapazität (metrisch) | 4 mL |
| Farbe | Silber |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entnahme von Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Novartos Uno |