Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Marke: Buerkle™ 5358-0105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Einsatz | |
Autoklavierbar | |
0,5 mL | |
Entnahme von Proben |
Edelstahl (V4A) | |
Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer | |
FDA |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Topsellers prelevement pharmaceutique
DateigrößeVersion: 612.9 kB
Topsellers pharma sampling
DateigrößeVersion: 611.7 kB
Topsellers Pharma Probenahme
DateigrößeVersion: 613 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno > Kapazität: 0.5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur