Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Marke:  Buerkle™ 5358-0120
131.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10570855
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Beschreibung
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Einsatz
Autoklavierbar
2 mL
Entnahme von Proben
Edelstahl (V4A)
Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer
FDA
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno > Kapazität: 2 ml