Learn More
BRAND™ Probenentnahme-Dipper
Artikelnummer. 10293341 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10293341 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10293341 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 90462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 CHF
    259.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 59.49 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Probenahmekelle mit verstärktem Rand und Ausguss.
  • Mit verstärktem Rand und Ausguss
  • PTFE-Griff mit Stahlkern
  • Optionale Verlängerungsstange für erhöhte Grifflänge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material PTFE
Enthält Ausguss
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Höhe (metrisch) 155 mm
Breite (metrisch) 105 mm