Learn More
BOLA Sampling Bags
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparent
- Non-porous
- Without plasticisers
- With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Farbe | White |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Breite (metrisch) | 350 mm |