Learn More
Sampling Systems™ Probennehmer-Rack
Diese Probengestelle eignen sich ideal zum Aufhängen von Probenehmern, wenn sie nicht verwendet werden.
78.55 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Ständer zur Lagerung
Material Edelstahl, Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15809571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8820A-02
500 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15899561
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8820A-01
900 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl- und Kunststoffkonstruktion
  • Standard-Rack kann bis zu 5 Probenehmer aufnehmen
  • Die Probenehmer sind mit einem einfachen Druckclip befestigt
  • Wird komplett mit Lochbefestigungen geliefert
  • Geeignet für Probenehmer von 10 bis 35 mm im Durchmesser und bis zu 4 kg im Gewicht
Spezifikation
Spezifikation
Ständer zur Lagerung
Edelstahl, Kunststoff
Probenlagerung