Learn More
Cytiva SAMPLE VALVE [CTV-31-32U-3]
Artikelnummer. 15299764 Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) missing translation for 'unitSize'
15299764 AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 15299764 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 29023896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 CHF
    542.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 53.00 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Das Probenventil ermöglicht es dem Puffer oder der Probe, in den Durchflussweg zu gelangen. Das Probenventil ermöglicht die direkte Aufbringung der Probe auf die Säule mithilfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Probenventil ermöglicht das direkte Aufbringen der Probe auf die Säule mithilfe der Pumpe.
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem