Learn More
Kartell™ Probenröhrchen
Artikelnummer. 10316111
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10316111 15 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10316111 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0167100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Probenvorbereitung, Zentrifugation und für Autosampler-Racks
  • Kalibrierte Ringmarkierung bei 10 ml
  • Schraubverschluss (PFA) GL 25
  • Material: PFA
  • Spezifikation
    Verschlussmaterial PFA
    Kapazität (metrisch) 15 ml
    Länge (metrisch) 110 mm
    Material Kunststoff
    Durchmesser (metrisch) 22 mm
    Verschlusstyp Schraubverschluss