Learn More
RETSCH Probenteiler
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenverteiler |
| Tiefe (metrisch) | 6,3 mm |
| Enthält | 3 Auffangbehälter, je 1,5 l aus Zinnplatte, Ständer aus beschichtetem Stahlblech und Trennkopf aus Edelstahl |
| Partikelgröße | 6,3 mm |