Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Artikelnummer. 15385897
Change view
Click to view available options
Typ:
Gestell für Mikroröhrchen
Petrischalenträger
Röhrchengestell
Material:
Acetal-Kunststoff
Rostfreier Stahl
Farbe:
Grau
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24,8 x 22,2 cm
24 x 30 mm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
15385897 Petrischalenträger Rostfreier Stahl Grau 24,8 x 22,2 cm 1 Stück
15395897 Röhrchengestell Rostfreier Stahl Grau 25,4 x 21,6 cm 1 Stück
15305917 Gestell für Mikroröhrchen Rostfreier Stahl Grau 127 x 101 mm 1 Stück
15315917 Gestell für Mikroröhrchen Rostfreier Stahl Grau 127 x 101 mm 1 Stück
15355907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Rot 72 x 13 mm 1 Stück
15365907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Rot 72 x 16 mm 1 Stück
15375907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Rot 40 x 20 mm 1 Stück
15385907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Rot 40 x 25 mm 1 Stück
15395907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Rot 24 x 30 mm 1 Stück
15305907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Weiß 36 x 13 mm 1 Stück
15315907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Weiß 36 x 16 mm 1 Stück
15325907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Weiß 20 x 20 mm 1 Stück
15345907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Weiß 9 x 30 mm 1 Stück
15335907 Röhrchengestell Acetal-Kunststoff Weiß 16 x 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15385897 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3166183
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision Precision™ Wasserbäder
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Eigenschaften:
Edelstahl-Petrischalengestell
  • Abmessungen: 24,8 x 22,2 x 15,9 cm (9,75 x 8,75 x 6,25 in.)
  • Fasst Petrischalen mit Abmessungen von 80 x 50 mm oder 30 x 90 mm
Edelstahl-Reagenzglasgestell
  • Abmessungen: 25,4 x 21,6 x 14 cm (10 x 8,5 x 5,5 in.)
  • Die Öffnungen sind 1 Zoll (2,5 cm) quadratisch
  • Fasst 50 Röhrchen bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
  • Clipbefestigung erforderlich
  • Abmessungen: 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision Zirkulations-, Coliform- und 20 l- bis 28 l-Wasserbäder für allgemeine Anwendungen
Typ Petrischalenträger
Aufnahmevermögen 80 x 50 mm oder 30 x 90 mm Petrischalen
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (L x B) 24,8 x 22,2 cm
Abmessungen (L x B x H) 24.8 x 22.2 x 15.9 cm