Learn More
Thermo Scientific™ Probenständer für Precision™ Wasserbäder
Click to view available options
Typ:
Gestell für Mikroröhrchen
Petrischalenträger
Röhrchengestell
Material:
Acetal-Kunststoff
Rostfreier Stahl
Farbe:
Grau
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B):
127 x 101 mm
16 x 25 mm
20 x 20 mm
24,8 x 22,2 cm
24 x 30 mm
25,4 x 21,6 cm
36 x 13 mm
36 x 16 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
72 x 13 mm
72 x 16 mm
9 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fixieren Sie Ihre Proben sicher mit Probenständern für Thermo Scientific™ Precision™ Wasserbäder
Edelstahl-Petrischalengestell
- Misst 9.75 x 8.75 x 6.25 in. (24.8 x 22.2 x 15.9 cm)
- Für fünf 80 x 50 mm- oder fünfzehn 30 x 90 mm-Petrischalen
Reagenzglasgestell aus Edelstahl
- Misst 10 x 8.5 x 5.5 in. (25.4 x 21.6 x 14 cm)
- Öffnungen sind quadratisch 1 in. (2.5 cm)
- Fasst 50 Reagenzgläser bis zu 25 mm mit 97 bis 150 mm Höhe
Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle
- Clipbefestigung erforderlich
- Misst 127x101x39 mm (5x4x1.5 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Precision Universal- und Umwälzbäder |
| Typ | Röhrchengestell |
| Material | Acetal-Kunststoff |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 30 mm |