Learn More
WTW™ AOX Probenvorbereitungsset AOX 00677 .
Ein Probenvorbereitungsset für 25 AOX-Bestimmungen.
Marke: WTW™ 252024
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Mit 25 Adsorptionssäulen, Reagenzien, Kunststoffspritzen, Filtern
- Zur Verwendung mit AOX-Testsätzen
Spezifikation
Analyse | |
Adsorptionssäulen, Reagenzien, Kunststoffspritzen, Filtern | |
AOX Probenvorbereitungsset |
AOX-Testsätze | |
25 |