Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Enthält:
1000 Pk., Großverpackung
1000-Pk., unterteilter Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
144 Stück
Beschreibung
- For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
- Clear, virgin polystyrene
- Attached leak-proof, natural polyethylene cap
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 38.1 mm |
| Material | Polystyrene |
| Volumen (metrisch) | 25 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2.26 in. |
| Enthält | 1000 Pk., Großverpackung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Höhe (metrisch) | 57.4 mm |
| Mehr anzeigen |