Learn More
BRAND™ Sample Cups, PS, clear, for Technicon-Analyzer
Artikelnummer. p-10611132 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
2.0 ml
4 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10165261
Marke: BRAND™ 115015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparent polystyrene. For use with Technicon Analyzer.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Durchsichtig
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EC.
  • Zur Verwendung mit dem Technicon-Analysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 12.2 mm
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussmaterial Polystyrol
Höhe (metrisch) 22,7 mm
Menge 1000/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Technicon Analysegerät