Learn More
Globe Scientific Sample Cups for Beckman™ Analyzers
Artikelnummer. 31922656
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 mL
2 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31922656 2 mL 1000 Stück
31922487 0.5 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922656 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5536
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with Beckman analyzers
  • Model CX series sample cups available in 0.5 and 2mL volumes
Spezifikation
Typ Sample Cup
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Analyzers
Kapazität (metrisch) 2 mL