Learn More
Kartell™ PFA-Transportbehälter, 90ml, mit Schraubverschluss , HxD=62x54mm
Kartell™ PFA-Probenbehälter mit Schraubverschluss sind ideal für die Probenahme sowie den Transport und die Lagerung.
Marke: Kartell™ 0167400
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit PFA-Schraubverschluss
- Für Probennahme, -transport und -lagerung
Spezifikation
Ja | |
90 ml | |
Schraubverschluss | |
Probennahme |
PFA | |
Gehäuse GL56 | |
54 mm | |
62 mm |