Learn More
Buerkle™ Probenbehälter für MiniSampler PE
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 ml
180 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PP oder PFA, autoklavierbar
- Dicke Seiten
- Probenbehälter PFA, nicht für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenbehälter |
| Material | PFA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Schraubdeckel |
| Kapazität (metrisch) | 180 mL |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Probenahme und den Transport |
| Höhe (metrisch) | 119 mm |