Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Probenzelle: 1 in. Quadratglas 10 ml abgestimmt
Artikelnummer. 16384348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2/Karton
8/Packung
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16384348 8/Packung
10784101 2/Karton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16384348 Lieferant Hach Pacific Pty Ltd Lieferanten-Nr. 2495408
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kommt als passendes Set.
Kommt als passendes Set.
  • Verwendung in Kombination mit Hach Spektrophotometern
    Technische Daten
  • Fußnote: Kann mit DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 oder DR 2700 Spektrophotometern verwendet werden.
  • Material: Glas
  • Optische Weglänge: 1 in. Quadrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Schichtdicke 1 rein.2
Menge 8/Packung
Probengröße 10 mL