Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Probenzelle: 1 Zoll, rund, Kunststoff
Artikelnummer. 10430415
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
0,024 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch)
10430415 0,024 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10430415 Lieferant Hach Pacific Pty Ltd Lieferanten-Nr. 4864302
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Satz mit 2 Kappen geliefert.
Wird als Satz mit 2 Kappen geliefert. 10 mm Pfadlänge.
Technische Daten
Fußnote: 1 Paar Zellen ist im Lieferumfang des Kolorimeters der DR/800 Serie und ausgewählter Taschen-Kolorimeter II Geräte enthalten.
Material: Polystyrol
Länge des optischen Pfades: 1 Zoll rund
Menge: 2 Stück 10 ml, mit Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 0,052 lb.
Gewicht (metrisch) 0,024 kg