Learn More
Buerkle™ UniSampler EX, komplett
Artikelnummer. 10301572 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10301572
Marke: Buerkle™ 53143000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der UniSampler EX, komplett wurde speziell entwickelt für die Probenahme von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AI (VbF, z.B. Benzin). Glasflasche und Schlauch sind elektrisch leitend verbunden und werden über ein Massekabel geerdet.
Der Probenehmer wurde speziell entwickelt für die Probenahme von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AI (VbF, z.B. Benzin). Glasflasche und Schlauch sind elektrisch leitend verbunden und werden über ein Massekabel geerdet. Probenzieher für Flüssigkeitsproben aus genau vorbestimmter Tiefe, mit Hand-Vakuumpumpe. Die Probenahme mittels Vakuumpumpe hat den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt.
  • Komplett im handlichen Transportkoffer inkl. 4 m Schlauch (NBR), Glasflasche 1000 ml, Flaschenadapter, Flaschenfuß, Vakuumpumpe, Erdungskabel und Schlauchgewicht aus Messing
  • PTB-Zulassung D-333-009 618/00
Anwendung
  1. Gerät erden.
  2. Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken.
  3. Adapter auf Probenflasche aufstecken.
  4. Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
  5. Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Manuelle Vakuumprobenehmer
Material NBR, Glas, Polypropylen, PVC
Röhrchenmaterial NBR
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie AI (VbF, z. B. Kraftstoff)