Learn More
Gravis PROBENNAHME WEISS 100 ML PH 4 40
Catalog Number 11729285
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Glass bottles with screw cap, wide neck PH40.
  • Includes cap
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Fassungsvermögen 100 mL (3.4 oz.)
Verschlusstyp Screw Cap
Dispensierung durch den Verschluss No
Produkttyp Probenflasche
Kapazität (metrisch) 100 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 oz.
Farbe Weiß
Material Glas
Menge Gehäuse 86Pack
Sterilität Non-sterile
Closure Included No
Autoklavierbar Autoclavable
Graduated No
Öffnung Wide
Form Round
Fit for Purpose Certified Quality